Learn More
Cloruro de amonio 99,5-100,5 % (base seca), granulado de EE. UU., FCC, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15598114
Change view
Click to view available options
:
500 g
Código de producto.
15598114 500 g
1 options
Código de producto. 15598114
Marca: Macron Fine Chemicals 336412
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
  • Producto fabricado según los principios de buenas prácticas de fabricación para alimentos
  • Producto fabricado según los principios de buenas prácticas de fabricación
  • Cumple con los requisitos de FCC
  • Cumple con los requisitos de USP
  • Productos químicos alimenticios a granel
  • Productos químicos farmacéuticos a granel
  • No se utilizan/producen disolventes de clase 1, 2 ni 3 en la fabricación/purificación del producto
  • Residuos metálicos: No se utilizan catalizadores metálicos o reactivos metálicos, como se define en
  • la Directriz EMA EMEA/CHMP/SWP/4446/2000, en la producción de este material
Especificaciones
Punto de fusión 335°C
CAS 12125-02-9
pH 4.6 to 6.0
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5 to 100.5%
Fórmula molecular ClH4N
Número MDL MFCD00011420
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.Cl
Nombre IUPAC cloruro de amonio
Peso molecular (g/mol) 53.49
Identificación Passes Test
Pérdida por secado ≤ 0.5%
Envase Frasco de plástico/poli Mall polystormor
Densidad 1.5256 g/cm³ (20°C)