Learn More
Solución de amonio y sulfato de cerio, 0,1 M, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium and cerium sulphate solution |
| Envase | Frasco |
| Concentración | 0.1 M |
| Cantidad | 1000 mL |
| Grado | Farmacopea Europea farmacopea Referencia |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium and cerium sulphate. 0.1M Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3000300
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.