Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Cerium(Iv) Nitrate |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula lineal | Ce(NH4)2(NO3)6 |
| Número UN | 3085 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 548.22g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥98.5% (RT) |
| Grado | ACS/Puriss. p.a. |
| Envase | Frasco de plástico |