Learn More
Ammonium Carbonate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7071850 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15691790 25 g 25 g
15661790 100 g 100 g
15601800 500 g 500 g
15671790 1 kg 1 Kg
15681790 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15691790 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 20786125G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
ACS Reagent,≥30.0% NH3 basis
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-87-6
Fórmula molecular CH8N2O3
Peso molecular (g/mol) 96.086
Número MDL MFCD00010890
Clave InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
Nombre IUPAC diazanio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Carbonate
Cantidad 25 g
Fórmula lineal (NH4)2CO3
Beilstein 4253487
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09g/mol
Porcentaje de pureza ≥30% (NH3 basis)
Grado Reactivo ACS
Densidad Vapor Density: 2.7 (vs air)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium hydrogencarbonate, Ammonium carbamate