Learn More
Bromuro de amonio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10781281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 GR
250 GR
5 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10781281 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10592601 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10686052 250 g Frasco de plástico 250 GR
11954171 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
4 options
Código de producto. 10781281
Marca: Thermo Scientific Acros 199980010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12124-97-9
Fórmula molecular BrH4N
Peso molecular (g/mol) 97.94
Número MDL MFCD00011419
Clave InChI SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC bromuro de amonio
SMILES [NH4+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 235.0°C
Nombre del producto químico o material Ammonium bromide
Punto de fusión 452.0°C
Color Blanco
pH 4.5 to 6.0 (5% soln.)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (on dry substance) (Argentometry)
Fórmula lineal NH4Br
Índice Merck 15,502
Información de solubilidad Solubility in water: 970g/L (25°C). Other solubilities: 1456g/L (100°C), freely soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in ether, practically insoluble in ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.94
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.2% (105°C) max.
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2