Learn More
Bromuro de amonio, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 235.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Ammonium bromide |
| Punto de fusión | 452.0°C |
| Cantidad | 10 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (Argentometry) |
| Fórmula lineal | NH4Br |
| Índice Merck | 15,502 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 970g/L (25°C). Other solubilities: 1456g/L (100°C), freely soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in ether, practically insoluble in ethyl acetate |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.94 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ammonium bromide