Learn More
Bicarbonato de amonio, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3593367 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10207183 250 g Frasco de plástico 250 GR
10229573 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10380674 5 kg Tambor de plástico 5 KG
3 options
Código de producto. 10207183
Marca: Thermo Scientific Acros 393212500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1066-33-7
Fórmula molecular CH5NO3
Peso molecular (g/mol) 79.06
Número MDL MFCD00012138
Clave InChI ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bicarbonato de amonio, carbonato de hidrógeno de amonio, ácido carbónico, sal monoamónica, carbonato monoamónico, carbonato de ácido amónico, carbonato de amonio, ácido, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
Nombre IUPAC azanio; carbonato de hidrógeno
SMILES N.OC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicarbonato de amonio
Punto de fusión 105,0 °C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal NH4HCO3
Índice Merck 15, 494
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 220 g/l (20 °C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.06
Porcentaje de pureza 99 %
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium bicarbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.