Learn More
Ammonium Aluminum Sulfate Dodecahydrate, Reagent Grade, ≥99% (Titration), Honeywell™
Código de producto. p-7120163 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15607640 500 g Frasco de polietileno 500 g
15697630 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15607640 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor A2140500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Reagent Grade,≥99% (titration)
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-26-1
Fórmula molecular AlH28NO20S2
Peso molecular (g/mol) 453.313
Número MDL MFCD00149958
Clave InChI WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
Nombre IUPAC aluminio; azanio; disulfato; dodecahidrato
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate
Punto de fusión 93.5°C
Color Blanco
pH 2.6 (at 25°C)
Cantidad 500 g
Fórmula lineal AlNH4(SO4)2 · 12H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.33g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (titration)
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Crystalline
Densidad 1.640g/cm3 at 20°C