Learn More
Acetato de amonio, grado HPLC, J.T. Baker™
Código de producto. 15513351 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. 15513351
Marca: Avantor J.T.Baker 059908
Disolventes de alta pureza para su uso en separaciones analíticas y preparativas
    Para su uso en cromatografía líquida de alto rendimiento; para su uso en laboratorio, investigación o fabricación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Acetate
CAS 631-61-8
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular C2H7NO2
Sinónimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
Clave InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Nombre IUPAC azanio; acetato
Peso molecular (g/mol) 77.083
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.08
Grado HPLC
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.07kg