Learn More
Ammonium Acetate, HPLC for Electrochemical Detection, Certified, Fisher Chemical
Código de producto. 10395210 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
:
250 g, Jarra de plástico para polvo
Código de producto.
10395210 250 g, Jarra de plástico para polvo
1 options
Código de producto. 10395210
Marca: Fisher Chemical A/3450/50
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 114°C
CAS 631-61-8
Color Blanco
pH 7
Forma física Solid
Cantidad 250 g
Fórmula molecular C2H7NO2
Número MDL 13066
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.08g/mol
Envase Plastic powder jar