Learn More
Ammonium Acetate, Honeywell
Código de producto. p-7072206 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
15615510 50 g 50 g
15605510 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 15615510
Marca: Honeywell Research Chemicals 43131150G
Solicitar formato a granel o personalizado
Base de trazas metálicas al ≥ 99,99 %
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 631-61-8
Fórmula molecular C2H7NO2
Peso molecular (g/mol) 77.083
Número MDL MFCD00013066
Clave InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nombre IUPAC azanio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium acetate
Cantidad 50 g
Fórmula lineal CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.08g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.99% (trace metals basis)