Learn More
Melford Ammonium Acetate
Descripción
Widely used reagent in molecular biology and chromatography.
Widely used reagent in molecular biology and chromatography.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Acetate |
| CAS | 631-61-8 |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula molecular | C2H7NO2 |