Learn More
Palintest™ Tubo de ensayo de nitrato de amoniaco y fosfato
Código de producto. 11903757
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
11903757 1 unidad paquete de 25
1 options
Código de producto. 11903757
Marca: Palintest™ PL400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Especificaciones
Nº de pruebas 25
Cantidad 1 unidad
Método de prueba Indofenol
Tipo Tubo de ensayo de nitrato de amoniaco y fosfato
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tubetest ammonia 0-50mg/l
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la piel contaminada concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P391-Recoger el vertido.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: boric acid, sodium nitroprusside, troclosene sodium dihydrate