Learn More
Solución tamponada de amoníaco, cloruro de amonio/amoníaco, pH 10, para complexometría, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15654010 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
15654010 6 x 1 L paquete de 6
15644010 1 L 1 litro
2 options
Código de producto. 15654010
Marca: Honeywell Fluka 335826X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
Cloruro de amonio/amoníaco, pH 10, para complexometría
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonia buffer solution
Nombre de nota Ammonium chloride / ammonia, pH 10, for complexometry
CAS 12125-02-9, 1336-21-6
Punto de ebullición 100°C
% mín. CAS ≥5.0000%
% máx. CAS ≤10.0000%
Cantidad 6 x 1 L
Tipo de solución Buffer
Número MDL MFCD00145855
Envase Frasco de polietileno
Número UN UN2672
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonia buffer solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium chloride, Ammonia, aqueous solution