Learn More
WTW™ Kit de pruebas de celdas de amonio
Descripción
- Cómodos y rentables
- Calidad asegurada por AQA/IQC
- Para un procesamiento infrecuente o de muestras muy grandes en el laboratorio
- Adición, inserción, medición y lectura de muestras
- Cubeta de reacción con selección de método o código de barras
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Indofenol azul (reacción de Berthelot) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aguas residuales, agua potable, agua de mar |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 25 |
| temp | 0,010 - 2,000 mg/I |
| Suficiente para | 25 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de celdas de amonio (NH4) CombiCheck |