Learn More
WTW™ Kits de prueba de amoniaco y amonio
Código de producto. p-8001768
Change view
Click to view available options
Tipo:
Cubeta
Kit de pruebas de reactivos de amonio (NH4) CombiCheck
Kit de pruebas de reactivos de calcio (Ca)
Kit de pruebas de reactivos de sulfato (SO4) CombiCheck
Tamaño de la unidad:
2.50 GR
cada uno
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Tipo unitSize
11748214 Kit de pruebas de reactivos de sulfato (SO4) CombiCheck paquete de 50
11794745 Kit de pruebas de reactivos de amonio (NH4) CombiCheck 2.50 GR
11752245 Cubeta paquete de 100
10218800 Kit de pruebas de reactivos de calcio (Ca) cada uno
4 options
Código de producto. 11748214
Marca: WTW™ 251998
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Materiales de ensayo para AQA de rutina fotométrica y análisis de agua para la certeza de los resultados multinivel de photoLab™, pHotoFlex™ y kits de prueba
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Analitos Tanino
Para utilizar con (aplicación) Para aguas residuales, agua potable, agua de mar
Para utilizar con (equipo) Para fotómetros Photoflex™
Nº de pruebas 200
temp De 0 a 50 mg/l de NH4-N, de 0,5 a 64,4 mg/l de NH4+
Suficiente para 200 pruebas
Método de prueba Photométrique
Tipo Kit de pruebas de reactivos de sulfato (SO4) CombiCheck
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vario Ammonia Cyanurate F5 ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: lithium hydroxide, sodium dichloroisocyanurate, dihydrate