Learn More
WTW™ Kits de prueba de amoniaco y amonio
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Tanino |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aguas residuales, agua potable, agua de mar |
| Para utilizar con (equipo) | Para fotómetros Photoflex™ |
| Nº de pruebas | 200 |
| temp | De 0 a 50 mg/l de NH4-N, de 0,5 a 64,4 mg/l de NH4+ |
| Suficiente para | 200 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de reactivos de sulfato (SO4) CombiCheck |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Vario Ammonia Cyanurate F5 ml
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- MIXTURE LIST-Contém: lithium hydroxide, sodium dichloroisocyanurate, dihydrate