Learn More
WTW™ Kits de prueba de amoniaco y amonio
Descripción
- Para aguas residuales, agua potable
- Kit de pruebas de celdas de cromato (cromo VI y cromo total)
- Método de pruebas fotométricas
- Esta prueba es muy precisa y fácil de usar
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Indofenol azul (reacción de Berthelot) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aguas residuales, agua potable, agua de mar |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 25 |
| Suficiente para | 25 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de celdas de amoníaco (NH3) CombiCheck |