missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amlexanox, MedChemExpress

Código de producto. p-200101588
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16478426 100 mg 100 miligramos
16464457 50 mg 50 miligramos
16428588 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16478426

Marca: Medchem Express HYB0713

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Amlexanox (AA673; Amoxanox; CHX3673) is a specific inhibitor of IKKε and TBK1, and inhibits the IKKε and TBK1 activity determined by MBP phosphorylation with an IC50 of approximately 1-2 μM.

Amlexanox (AA673

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Amlexanox
CAS 68302-57-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14N2O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo AA673 Amoxanox CHX3673
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (335.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(N)N=C2C(C(C3=CC(C(C)C)=CC=C3O2)=O)=C1)O
Peso molecular (g/mol) 298.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.29
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.