missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aminopeptidase N/CD13 Antibody (APN/514), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-47892FR
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Aminopeptidase N/CD13 Monoclonal antibody specifically detects Aminopeptidase N/CD13 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
| Aminopeptidase N/CD13 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| alanyl (membrane) aminopeptidase, Alanyl aminopeptidase, Aminopeptidase M, aminopeptidase N, AP-M, AP-N, CD13 antigen, CD13APN, EC 3.4.11, EC 3.4.11.2, gp150, LAP1, Microsomal aminopeptidase, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13, P150, PEPNhAPN | |
| Recombinant human Aminopeptidase N/CD13 protein (Uniprot: P15144) | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Stem Cell Markers | |
| 290 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA | |
| APN/514 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido