Learn More
Thermo Scientific™ AminoLink™ Plus Immobilization Kit, 2 mL
Código de producto. p-7184478 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 1 columna
Kit de 5 columna
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 10445335
Marca: Thermo Scientific™ 20394
Acople covalentemente anticuerpos y otras proteínas a través de aminas primarias (-NH2) para la purificación por afinidad con estas partículas de agarosa activadas por aldehído.
Los kits y resinas de acoplamiento Thermo Scientific™ AminoLink Plus utilizan partículas de agarosa activadas con aldehído para el acoplamiento covalente de alto rendimiento de anticuerpos (proteínas) mediante aminas primarias para la preparación de columnas de purificación por afinidad.
Las resinas y kits utilizan agarosa granulada activada y una química de acoplamiento robusta para inmovilizar en la resina proteínas y otros ligandos a través de aminas primarias (-NH2) en la resina. Tras inmovilizar el anticuerpo u otros ligandos, la resina de afinidad preparada se puede utilizar para diversos métodos de purificación mediante cromatografía de columnas o lotes. La resina y el vinculante son estables en las condiciones de unión y elución típicamente utilizadas en cromatografía de afinidad, lo que permite utilizar la resina en un mínimo de 10 procesos de purificación por afinidad.
La reacción de acoplamiento AminoLink Plus comprende la formación espontánea de enlaces de base de Schiff entre aldehídos (en el soporte) y aminas (en el ligando) y su estabilización posterior por incubación mediante un reductante suave (cianoborohidruro sódico). Toda la reacción de acoplamiento, llamada «aminación reductiva», se produce en un plazo de entre 4 y 6 horas en tampones sencillos sin aminas, por ejemplo, PBS. Por lo general, la eficacia del acoplamiento con anticuerpos y proteínas típicas suele ser superior al 85 % y generar entre 1 y 20 mg de proteína inmovilizada por mililitro de gránulos de agarosa.
Características destacadas:
  • Resina de acoplamiento AminoLink Plus: agarosa granulada al 4 % entrecruzada activada con aldehídos.
  • Ideal para anticuerpos y otras proteínas: inmoviliza moléculas mediante aminas primarias (-NH2).
  • Condiciones de acoplamiento flexibles: acoplamiento eficaz (>85 %) en una amplia gama de condiciones de pH (4-10) y tampones (PBS u otro tampón sin aminas, con o sin disolvente orgánico); se proporcionan protocolos de acoplamiento normales (PBS, pH 7,2) y mejorados (borato, pH 10).
  • Inmovilización estable y permanente: la reacción de acoplamiento da como resultado un enlace de amina secundaria estable y resistente a fugas entre la resina y el ligando.
  • Mejor que la inmovilización con agarosa activada por CNBr: la unión es más estable y sin carga, lo que resulta en una unión menos inespecífica en los procedimientos de purificación por afinidad.
  • Versátil y reutilizable: la resina de afinidad preparada se adapta a la columna y las técnicas de afinidad por lotes y puede reutilizarse para las aplicaciones típicas basadas en interacciones de unión de proteínas.
  • Kits y tamaños de producto prácticos: puede elegir entre los kits de 1 o 5 columnas, con conjuntos completos de tampones, reactivos y columnas de centrifugación/goteo versátiles, o seleccionar la resina a granel (cantidades a granel disponibles para aplicaciones de fabricación).
Incluye:
Los kits contienen columnas de AminoLink Plus, tampones de acoplamiento neutros y mejorados (solo para la pieza con n.º de referencia 44894), tampón de desactivación, solución de lavado, solución de cianoborohidruro sódico y accesorios para columnas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 2 a 40 mg de inmovilización de proteínas por columna
Formulación Kit multicomponente con 1 columna de resina de 2 ml
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Inmovilizar de 2 a 40 mg de proteína por columna
• Columna AminoLink Plus, 2 ml, 1 columna
• Pack PBS (hace 500 ml), 1 paquete
• Pack de tampón de citrato-carbonato (hace 500 ml), 1 paquete
• Solución de cianoborohidruro de sodio, 5 M, 0,5 ml
• Tampón de supresión, 15 ml
• Solución de lavado, 50 ml
• Accesorios de columna
Almacenar a 4 °C
Línea de productos AminoLink
Cantidad Kit de 1 columna
Objetivo Anticuerpo, proteínas a través de la amina primaria
Tipo Kit de inmovilización
Fase estacionaria Aldehído
Suficiente para De 2 a 40 mg de proteína por columna
Formato Columna de centrifugación
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa