Learn More
Thermo Scientific™ AminoLink™ Coupling Resin
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La resina de acoplamiento Thermo Scientific™ AminoLink es agarosa granulada al 4 % entrecruzada que se ha activado con grupos de aldehídos para permitir la inmovilización covalente de anticuerpos y otras proteínas a través de aminas primarias.
Características destacadas:
Resina de acoplamiento AminoLink: agarosa granulada al 4 % entrecruzada activada con aldehídos
Ideal para anticuerpos y otras proteínas: inmoviliza moléculas mediante aminas primarias (-NH2)
Condiciones de acoplamiento flexibles: acoplamiento eficaz (>85 %) en una amplia gama de condiciones de pH (4-10) y tampón (PBS u otro tampón sin amina, con o sin disolvente orgánico)
Inmovilización estable y permanente: la reacción de acoplamiento da como resultado un enlace de amina secundaria estable y resistente a fugas entre la resina y el ligando.
Mejor que la inmovilización con agarosa activada por CNBr: la unión es más estable y sin carga, lo que resulta en una unión menos inespecífica en los procedimientos de purificación por afinidad.
Versátil y reutilizable: la resina de afinidad preparada se adapta a la columna y las técnicas de afinidad por lotes y puede reutilizarse para las aplicaciones típicas basadas en interacciones de unión de proteínas.
Incluye:
El kit contiene columnas AminoLink preenvasadas, tampón de acoplamiento, tampón de enfriamiento, solución de lavado, solución de cianoborohidruro sódico y accesorios para columnas
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
| Línea de productos | AminoLink |
| Cantidad | 10 ml |
| Objetivo | Anticuerpo, proteínas a través de la amina primaria |
| Tipo | Resina |
| Fase estacionaria | Aldehído |
| Formato | Frasco |
| Tipo de columna | Afinidad, resina de agarosa |