Learn More
Nitrato de aminoguanidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10142800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10142800 100 g Frasco de plástico 100 g
10254510 5 g Frasco de vidrio 5 g
10560584 25 g Frasco de plástico 25 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 10142800
Brand: Thermo Scientific Acros 103761000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10308-82-4 | CH7N5O3 | 137.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10308-82-4
Fórmula molecular CH7N5O3
Peso molecular (g/mol) 137.10
Número MDL MFCD00013174
Clave InChI PMGFHEJUUBDCLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aminoguanidine nitrate, aminoguanidine, nitrate, hydrazinecarboximidamide, mononitrate, monoaminoguanidium nitrate, aminoguanidine, mononitrate, hydrazinecarboximidamide nitrate, hydrazinecarboximidamide, nitrate 1:1, 1-aminoguanidine; nitric acid, aminoguanidine; nitric acid
PubChem CID 165859
Nombre IUPAC 2-aminoguanidina; ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O.NN=C(N)N
Specifications
Nombre del producto químico o material Aminoguanidine nitrate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 145°C to 147°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NNHC(=NH)NH2·HNO3
Cantidad 100 g
Beilstein 03,117
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Aminoguanidine nitrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.