Learn More
Macherey-Nagel™ Amino Phases Polygosil™
Código de producto. 10618801 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de partículas:
5 μm
10 μm
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de partículas unitSize
10618801 10 g 10 μm 10 g
10608801 100 g 5 μm 100 g
10618991 100 g 10 μm 100 g
10388101 10 g 5 μm 10 g
4 options
Código de producto. 10618801
Marca: Macherey-Nagel™ 711370.10
Especificaciones
Tamaño de partículas 10 μm
Tamaño de poro 60 Å
Técnica Cromatografía líquida
Cantidad 10 g
Tipo Fases de NH2 Polygosil