missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AMICA/JAML Antibody (401901) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB34491JF669
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
AMICA/JAML Monoclonal antibody specifically detects AMICA/JAML in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
Especificaciones
| AMICA/JAML | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| adhesion molecule, interacts with CXADR antigen 1, AMICA, Gm638 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human AMICA/JAML, Leu20-Leu275, Accession # Q86YT9 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 401901 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 120425 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido