missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AMG 925, MedChemExpress

Código de producto. 16476976
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16476976 100 mg 100 miligramos
16492957 50 mg 50 miligramos
16486898 10 mg 10 miligramos
16439437 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16476976

Marca: Medchem Express HY15889

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AMG 925 is a potent, selective, and orally available FLT3/CDK4 dual inhibitor with IC50s of 2±1 nM and 3±1 nM, respectively.

AMG 925 is a potent, selective, and orally available FLT3/CDK4 dual inhibitor with IC50s of 2±1 nM and 3±1 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AMG 925
CAS 1401033-86-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H29N7O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES OCC(N1CC2=C(N=C(NC3=NC=C4C(N([C@H]5CC[C@H](C)CC5)C6=CN=CC=C64)=N3)C=C2)CC1)=O
Peso molecular (g/mol) 471.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.55
Porcentaje de pureza 98.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.