missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ AMG 900

Descripción
AMG 900 is a potent pan-Aurora kinase inhibitor (IC50 values are 1 nM, 4 nM, and 5 nM for Aurora C, B, and A, respectively). It is more than 10-fold selective for Aurora kinases over JNK2, Tie2, p38α, Met, and TYK2. AMG 900 inhibits autophosphorylation of Aurora A and B, as well as the phosphorylation of histone H3 on Ser in HeLa cells. AMG 900 inhibits proliferation of 26 tumor cell lines (EC50 ranges from 0.7 nM - 5.3 nM), including Paclitaxel (Cat. No. 1097)-resistant tumor cell lines. In an HCT116 tumor xenograft model, AMG 900 inhibits phosphorylation of histone H3 and tumor growth. It is orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-[[3-(2-Amino-4-pyrimidinyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]-4-(4-methyl-2-thienyl)-1-phthalazinamine |
| CAS | 945595-80-2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Objetivo | Aurora Kinase Inhibitors |
| Fórmula molecular | C28H21N7OS |
| Pureza | 98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?