missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AMG-3969, MedChemExpress

Código de producto. 16455856
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16455856 100 mg 100 miligramos
16487867 5 mg 5 miligramos
16455148 10 mg 10 miligramos
16451249 1 mg 1 miligramo
16431377 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16455856 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12411

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AMG-3969 is a potent glucokinase-glucokinase regulatory protein interaction (GK-GKRP) disruptor with an IC50 of 4 nM.

AMG-3969 is a potent glucokinase-glucokinase regulatory protein interaction (GK-GKRP) disruptor with an IC50 of 4 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AMG-3969
CAS 1361224-53-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20F6N4O3S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (191.40 mM)
SMILES CC#C[C@@H]1N(C2=CC=C(C(C(F)(F)F)(O)C(F)(F)F)C=C2)CCN(S(=O)(C3=CN=C(N)C=C3)=O)C1
Peso molecular (g/mol) 522.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.46
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.