Learn More
AMG-337, MedChemExpress
Código de producto. 16483606
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16483606 25 mg 25 miligramos
16491276 200 mg 200 miligramos
16467588 10 mg 10 miligramos
16463607 50 mg 50 miligramos
16447516 100 mg 100 miligramos
16420068 5 mg 5 miligramos
6 options
Código de producto. 16483606
Marca: Medchem Express HY18696
MedChemExpress AMG-337 is a potent and highly selective small molecule ATP-competitive MET kinase inhibitor. AMG 337 inhibits MET kinase activity with an IC50 of < 5nM in enzymatic assays.
AMG-337 is a potent and highly selective small molecule ATP-competitive MET kinase inhibitor. AMG 337 inhibits MET kinase activity with an IC50 of < 5nM in enzymatic assays.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AMG-337
CAS 1173699-31-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H22FN7O3
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (215.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(N=CC(OCCOC)=C2)C=CN1[C@@H](C3=NN=C4C(F)=CC(C5=CN(C)N=C5)=CN43)C
Peso molecular (g/mol) 463.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.46
Porcentaje de pureza 99.19%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease