missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AMFR Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15763951 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15763951 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15763951

Marca: Invitrogen™ PA556038

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: VPVAAAEGRP RLNQHNHFFH FDGSRIASWL PSFSVEVMHT TNILGITQAS NSQLNAMAHQ IQEMFPQVPY HLVLQDLQLT RSVEITTDNI LEGRIQVP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 99%.

Autocrine motility factor is a tumor motility-stimulating protein secreted by tumor cells. The protein encoded by this gene is a glycosylated transmembrane protein and a receptor for autocrine motility factor. The receptor, which shows some sequence similarity to tumor protein p53, is localized to the leading and trailing edges of carcinoma cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AMFR
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica AMFR
N.º de referencia del gen Q9UKV5
Alias de gen AMF receptor; Amfr; Autocrine motility factor receptor; autocrine motility factor receptor, E3 ubiquitin protein ligase; E3 ubiquitin-protein ligase AMFR; gp78; RING finger protein 45; RING-type E3 ubiquitin transferase AMFR; RNF45
Símbolos de los genes AMFR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human AMFR. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94999).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 267
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.