missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amfenac Sodium Hydrate, MedChemExpress

Código de producto. 16473387
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473387 50 mg 50 miligramos
16407368 10 mg 10 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473387

Marca: Medchem Express HY17479A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Amfenac Sodium Hydrate is a COX-2 inhibitor.

Amfenac Sodium Hydrate is a COX-2 inhibitor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Amfenac Sodium Hydrate
CAS 61618-27-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14NNaO4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (508.01 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O[Na])CC1=CC=CC(C(C2=CC=CC=C2)=O)=C1N.[H]O[H]
Peso molecular (g/mol) 295.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.27
Porcentaje de pureza 99.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.