Learn More
Amersham™ CyDye™ 700 Goat-Anti-Rabbit Secondary Antibody, Cytiva
Amersham™ CyDye™ NIR-labeled secondary antibodies are designed for quantitative fluorescent Western blotting.
127.70€ - 217.00€
Especificaciones
Aplicaciones Western Blot
Conjugado CyDye 700
Primario o secundario Secondary
Contenido y almacenamiento 2°C to 8°C, protected from light
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16217801
Ver documentos
Life Science products Cytiva
29360786
0.1 mg
127.70€
0.10 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16227801
Ver documentos
Life Science products Cytiva
29360787
0.5 mg
217.00€
0.50 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Fluorescence detection is a direct Western blotting method in which a secondary antibody is conjugated to a fluorophore, avoiding the need for ancillary detection reagents. Different fluorophores are available for signal detection at either visible light or near-infrared (NIR) wavelengths.
Amersham CyDye 700 and 800 secondary antibodies are labeled with NIR fluorophores that emit light at wavelengths of 700 nm or 800 nm. By using Amersham CyDye 700 and 800 secondary antibodies together with a pair of appropriate rabbit or mouse primary antibodies, you can perform multiplexed experiments.
Key benefits:
  • Easy handling and a strong signal-to-noise ratio yield reproducible results
  • Multiplexing analysis of more than one target protein on a single blot increases process efficiency
  • Total protein normalization (TPN) generates reliable and accurate quantitation
  • Stable signals allow membranes to be stored and rescanned for future studies
Especificaciones
Especificaciones
Western Blot
CyDye 700
Secondary
2°C to 8°C, protected from light
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.