Learn More
Amentoflavone, MedChemExpress
Código de producto. 16454867
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16454867 50 mg 50 miligramos
16449058 10 mg 10 miligramos
16409126 100 mg 100 miligramos
16403896 25 mg 25 miligramos
16401478 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16454867
Marca: Medchem Express HYN0662
MedChemExpress Amentoflavone is a natural biflavone compound with many biological properties, including anti-inflammatory, antioxidative, and neuroprotective effects.
Amentoflavone is a natural biflavone compound with many biological properties, including anti-inflammatory, antioxidative, and neuroprotective effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amentoflavone
CAS 1617-53-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H18O10
Cantidad 50 mg
Sinónimo Didemethyl-ginkgetin
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (232.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=C(C4=CC(C5=CC(C6=C(O)C=C(O)C=C6O5)=O)=CC=C4O)C(O)=CC(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 538.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.46
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death