Learn More
Amenamevir, MedChemExpress
Código de producto. 16466556
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16466556 100 mg 100 miligramos
16436188 10 mg 10 miligramos
16408787 5 mg 5 miligramos
16402327 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16466556
Marca: Medchem Express HY14809
MedChemExpress Amenamevir is a helicase-primase inhibitor which has potent antiviral activity against HSVs with an EC50 of 14 ng/mL.
Amenamevir is a helicase-primase inhibitor which has potent antiviral activity against HSVs with an EC50 of 14 ng/mL.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amenamevir
Forma física Solid
CAS 841301-32-4
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26N4O5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo ASP2151
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (103.62 mM)
SMILES O=C(C(CC1)CCS1(=O)=O)N(C2=C(C)C=CC=C2C)CC(NC3=CC=C(C4=NOC=N4)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 482.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.55
Porcentaje de pureza 99.89%