Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ BSA (50 mg/ml)
Código de producto. p-4926943
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 50mg
5 x 50mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
cada uno
10743447 1 x 50mg cada uno
10536735 5 x 50mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 10743447
Marca: Invitrogen™ AM2616
Excelente estabilizador de PCR
La BSA ultrapura de Ambion es una BSA no “acetilada” con la pureza necesaria para su uso cuando la integridad del ADN o ARN es vital. Se suministra en un tubo de 50 mg cada uno con una concentración de 50 mg/ml. La seroalbúmina bovina (BSA) tiene muchos usos como proteína portadora y como agente estabilizador en las reacciones enzimáticas. En las hibridaciones Northern, Sourthern y dot blot, también se utiliza BSA se utiliza como agente bloqueante. Se recomienda en tampones para traslación por muescas, reacciones de polimerasa y ligaciones. BSA es también un aditivo común para amplificaciones de PCR, técnicas de «footprinting» y ensayos de cambio de gel. En digestiones de restricción, se ha demostrado que BSA mejora la actividad de la enzima. El peso molecular es de 68 kD. La BSA ultrapura se somete a rigurosas pruebas de ADNasa, ARNasa, endonucleasa, proteasa, peroxidasa y actividad de fosfatasa alcalina, y se ha analizado para fondo de fluorescencia. Actividad exonucleasa: 3' - 5'.
Clonación, clonación de enzimas de restricción
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20 °C.
Concentración 50 mg/ml
Línea de productos Ambion
Cantidad 1 x 50mg
Condiciones de envío Hielo seco
Formulario Líquido