Learn More
Invitrogen™ TRIzol™ Max™ Bacterial RNA Isolation Kit
Código de producto. p-4918749
Click to view available options
Cantidad:
100 preparaciones
200 preparaciones
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 2
Código de producto. 10339372
Marca: Invitrogen™ 16096020
Aislamiento de ARN total intacto a partir de bacterias grampositivas y gramnegativas
El kit de aislamiento de ARN bacteriano TRIzol Max proporciona un método sencillo y fiable para mejorar el aislamiento de ARN total intacto de bacterias grampositivas y gramnegativas. El kit utiliza tanto el reactivo de mejora bacteriana Max como el reactivo TRIzol para inactivar las ARNasas endógenas y promover la desnaturalización de proteínas, mejorando la calidad e integridad del ARN. El aislamiento del ARN tarda aproximadamente una hora.
Dos productos en un kit: el kit de aislamiento de ARN bacteriano TRIzol Max combina el reactivo de mejora bacteriana Max con el reactivo TRIzol. Un pretratamiento de 5 minutos de bacterias conel reactivo de mejora bacteriana Max, que contiene agentes quelantes, detergente y tampón, desnaturaliza las proteínas bacterianas y desactiva eficazmente las ARNasas endógenas. La lisis bacteriana posterior por el reactivo TRIzol genera un producto de ARN de alta calidad, mínimamente degradado.
El ARN purificado es ideal para su uso con una variedad de aplicaciones y productos: el ARN bacteriano aislado con el kit de aislamiento de ARN bacteriano TRIzol Max es adecuado para aplicaciones posteriores como PCR en tiempo real (qPCR), RT-PCR, Northern blotting, ensayos de protección de nucleasas, síntesis de ADNc, análisis de micromatrices e hibridación de blot de puntos.
  • Formulado para el aislamiento de ARN de bacterias grampositivas y gramnegativas
  • Utiliza dos tecnologías para obtener el máximo rendimiento y pureza del ARN
  • Minimiza el tiempo necesario para el aislamiento de ARN mediante la eliminación de los pasos líticos enzimáticos y mecánicos
    • No compatible con alto rendimiento (manual)
      Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de muestras bacterianas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Incluye 100 ml de reactivo TRIzol™ y 20 ml de reactivo de mejora bacteriana Max.
Almacene el reactivo TRIzol™ a una temperatura entre 2 °C y 25 °C. El reactivo de mejora bacteriana Max puede almacenarse a temperatura ambiente.
Isolation Technology Extracción orgánica
Tiempo de purificación 1 h
Volumen de elución 50 μl
Tipo de muestra Bacterias (Gram +/-)
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), construcción de bibliotecas de ADNc, ensayos de protección contra nucleasas, northern blot, clonación
Cantidad 100 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida Hasta 1 x 10^8 células
Producción 70 µg