Learn More
Invitrogen™ TRIzol™ Max™ Bacterial RNA Isolation Kit
Código de producto. 11548766
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 preparaciones
200 preparaciones
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 2
11548766 200 preparaciones paquete de 2
10339372 100 preparaciones 1 set
2 options
Código de producto. 11548766
Marca: Invitrogen™ 16096040
Aislamiento de ARN total intacto a partir de bacterias grampositivas y gramnegativas
El kit de aislamiento de ARN bacteriano TRIzol Max proporciona un método sencillo y fiable para mejorar el aislamiento de ARN total intacto de bacterias grampositivas y gramnegativas. El kit utiliza tanto el reactivo de mejora bacteriana Max como el reactivo TRIzol para inactivar las ARNasas endógenas y promover la desnaturalización de proteínas, mejorando la calidad e integridad del ARN. El aislamiento del ARN tarda aproximadamente una hora.
Dos productos en un kit: el kit de aislamiento de ARN bacteriano TRIzol Max combina el reactivo de mejora bacteriana Max con el reactivo TRIzol. Un pretratamiento de 5 minutos de bacterias conel reactivo de mejora bacteriana Max, que contiene agentes quelantes, detergente y tampón, desnaturaliza las proteínas bacterianas y desactiva eficazmente las ARNasas endógenas. La lisis bacteriana posterior por el reactivo TRIzol genera un producto de ARN de alta calidad, mínimamente degradado.
El ARN purificado es ideal para su uso con una variedad de aplicaciones y productos: el ARN bacteriano aislado con el kit de aislamiento de ARN bacteriano TRIzol Max es adecuado para aplicaciones posteriores como PCR en tiempo real (qPCR), RT-PCR, Northern blotting, ensayos de protección de nucleasas, síntesis de ADNc, análisis de micromatrices e hibridación de blot de puntos.
  • Formulado para el aislamiento de ARN de bacterias grampositivas y gramnegativas
  • Utiliza dos tecnologías para obtener el máximo rendimiento y pureza del ARN
  • Minimiza el tiempo necesario para el aislamiento de ARN mediante la eliminación de los pasos líticos enzimáticos y mecánicos
    • No compatible con alto rendimiento (manual)
      Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de muestras bacterianas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Incluye 200 ml de reactivo TRIzol™ y 2 x 20 ml de reactivo de mejora bacteriana Max.
Almacene el reactivo TRIzol™ a una temperatura entre 2 °C y 25 °C. El reactivo de mejora bacteriana Max puede almacenarse a temperatura ambiente.
Isolation Technology Extracción orgánica
Tiempo de purificación 1 h
Volumen de elución 50 μl
Tipo de muestra Bacterias (Gram +/-)
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), construcción de bibliotecas de ADNc, ensayos de protección contra nucleasas, northern blot, clonación
Cantidad 200 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida Hasta 1 x 10^8 células
Producción 70 µg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TRIzol Max Bacterial RNA Isolation Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Thiocyanic acid, compound with guanidine, Phenol, Ammonium thiocyanate