Learn More
Invitrogen™ La solución de almacenamiento de ARN
Descripción
The Invitrogen RNA Storage Solution is a buffer that provides greater RNA stability than standard 0.1 mM EDTA or TE Buffer. This 1 mM sodium citrate, pH 6.4 ± 0.2 buffer is provided in one bottle containing 50 mL.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 mM |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar desecado a 20 °C. Se envía a temperatura ambiente. |
| Tipo de empaquetado | Tubo |
| Línea de productos | Invitrogen |
| Tipo de producto | Reactivo para almacenamiento de ARN |
| Cantidad | 10 x 1 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Líquido |