Learn More
Invitrogen™ La solución de almacenamiento de ARN
Código de producto. 10659075
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
cada uno
10659075 50 mL cada uno
10449224 10 x 1 mL 10 ml
2 options
Código de producto. 10659075
Marca: Invitrogen™ AM7001
Características para minutesimizar la hidrólisis de base del ARN
The Invitrogen RNA Storage Solution is a buffer that provides greater RNA stability than standard 0.1 mM EDTA or TE Buffer. This 1 mM sodium citrate, pH 6.4 ± 0.2 buffer is provided in one bottle containing 50 mL.
La solución de almacenamiento de ARN de Invitrogen™ es un tampón que proporciona una mayor estabilidad de ARN que el tampón EDTA o TE estándar de 0,1 mm. Este tampón de 1 mm de citrato de sodio, pH 6,4 ± 0,2, se suministra en un frasco de 50 ml. El último paso en cada protocolo de aislamiento de ARN es resuspender el precipitado de ARN purificado. Después de aislar meticulosamente el ARN, es crucial que el pellet se suspenda y se almacene en una solución segura y libre de ARNasa. La solución de almacenamiento de ARN tiene dos características que minimizan la hidrólisis básica del ARN: un pH bajo y citrato de sodio, que es un agente quelante eficiente. La solución de almacenamiento de ARN es compatible con todas las aplicaciones comunes de ARN, como la transcripción inversa, la transcripción in vitro, el análisis northern y los ensayos de protección de nucleasas. La solución de almacenamiento de ARN se prepara a partir de los reactivos más puros disponibles, en condiciones escrupulosamente controladas en una instalación de fabricación de última generación. A continuación, se somete a rigurosos procedimientos de control de calidad para garantizar su pureza y rendimiento.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar desecado a 20 °C.
Se envía a temperatura ambiente.
Tipo de empaquetado Tubo
Línea de productos Invitrogen
Tipo de producto Reactivo para almacenamiento de ARN
Cantidad 50 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido