Learn More
Invitrogen™ TE, pH 7,0, sin ARNasa
Descripción
El tampón de TE Invitrogen™ es una solución de almacenamiento recomendada comúnmente para muestras de ARN. 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA, pH 7,0 está en agua ultrapura libre de nucleasas. Se suministra en un frasco de 50 ml. El último paso en cada protocolo de aislamiento de ARN es resuspender el precipitado de ARN purificado. Después de aislar meticulosamente el ARN, es crucial que el pellet se suspenda y se almacene en una solución segura y libre de ARNasa. El tampón de TE se prepara a partir de los reactivos más puros disponibles, en condiciones estrictamente controladas en una instalación de fabricación de última generación. A continuación, se somete a rigurosos procedimientos de control de calidad para garantizar su pureza y rendimiento.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| pH | pH 7,0 |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | Ambion |
| Cantidad | 50 ml |
| Envase | Frasco |