Learn More
Invitrogen™ TaqMan™ Fast Cells-to-CT™ Kit
Descripción
Includes
Solución de parada: Tubo de 500 μl; ADNasa I: Tubo de 55 μl; mezcla de enzimas RT 20X: Tubo de 275 μl; solución de lisis: Frasco de 5,5 ml; tampón RT 2X: Frasco de 5,5 ml; mezcla maestra de PCR universal rápida TaqMan: 4 frascos de 1,25 ml
- Completo: El flujo de trabajo optimizado incluye reactivos de lisis celular con extracción de ADNg, una mezcla de enzimas de RT, un tampón RT y la mezcla maestra de PCR para expresión génica TaqMan™
- Rápido: Prepare las muestras a temperatura ambiente en 7 minutos, incluido el tratamiento con ADNasa; la mezcla maestra de PCR universal rápida TaqMan™ proporciona resultados de PCR en tiempo real en ∽35 minutos
- Práctico: Lise las muestras en tubo o directamente en placas de cultivo de 384 o 96 pocillos
- Sólido: Realice análisis de expresión génica de entre 10 y 100.000 células por muestra; con resultados equivalentes a los que se obtienen con ARN purificado
- Eficaz: Contiene reactivos suficientes para generar 500 resultados de PCR en tiempo real a partir de 100 muestras iniciales
PCR rápida en tiempo real, análisis de expresión génica y genotipado, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), perfilado de expresión génica basado en PCR en tiempo real, PCR en tiempo real directamente desde muestras
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • Solución de parada: Tubo de 500 µl • ADNasa I: tubo de 55 µl • Mezcla de enzimas 20X RT: Tubo de solución de lisis de 275 µl •: Frasco de 5,5 ml • Tampón de RT 2X: Frasco de 5,5 ml • Mezcla maestra para PCR universal rápida TaqMan™: 4 × frasco de 1,25 ml Almacenar la solución de parada, la ADNasa I y la mezcla de enzimas de RT 20X a -20 °C. Almacenar la solución de lisis, el tampón de RT 2X y la mezcla maestra de expresión génica TaqMan™ a 4 °C. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Método de PCR | RT-qPCR de 2 paso |
| Polimerasa | ADN polimerasa |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, Sistema 7900HT, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode |
| Características ecológicas | Menos recursos utilizados y menos residuos, menos peligroso |
| Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
| Mostrar más |