Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Green Cells-to-CT™ Control Kit
Descripción
Includes
100 μl de ARN de control Xeno, 105 copias/μl; 250 μl de cebadores Xeno 20X SYBR; 250 μl de cebadores ACTB 20X SYBR; cantidades: Control de ARN Xeno: aproximadamente 100 reacciones de lisis, cebadores Xeno SYBR y ACTBSY BR : hasta 250 PCR (20 μl) cada uno
Este kit está diseñado para su uso con Power SYBRGreen (de cat. 4402953, 4402954 y 4402955) y los kits Fast SYBRGreen Cells-to-CT™ (de cat. 4402956 y 4402957). Se incluyen reactivos suficientes para 100 reacciones. Incluye control de ARN Xeno™, una transcripción de ARN sintético con una secuencia única que carece de homología a las secuencias biológicas anotadas actuales, y un conjunto de cebadores para PCR para el objetivo de control de ARN Xeno. También incluye un juego de cebadores de PCR para el gen de control endógeno altamente expresado β-actina (ACTB). Juntos, estos reactivos proporcionan controles positivos para la transcripción inversa y la PCR en tiempo real basada en SYBRGreen, y pueden indicar la presencia de cualquier transcripción inversa o inhibidores de PCR. La RT-PCR en tiempo real con cebadores SYBRACTB también pueden proporcionar un control endógeno para la normalización de muestras, así como para confirmar una entrada celular suficiente en experimentos con muestras formadas por más de 100 células por lisis.
- Polimerasa: ADN polimerasa AmpliTaq Gold™
- Grado de calidad o pureza: UP (ultrapura)
PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), PCR en tiempo real directamente a partir de muestras
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Componentes: 100 µl de control de ARN Xeno™, 10^5 copias/µl 250 µl de cebadores SYBR 20X Xeno 250 µl de cebadores SYBR ACTB 20X Xeno Cantidades: control de ARN Xeno: aproximadamente 100 reacciones de lisis Cebadores SYBR Xeno y ACTB: hasta 250 PCR (20 µl) cada uno Condiciones de almacenamiento: Almacenar a −20 °C. No almacenar en un congelador sin escarcha. |
| Molde control | Control de XenoRNA™ (transcripción de ARN sintético) |
| Formato | Tubo |
| Símbolo de gen | ACTB |
| Etiqueta o tinte | no conjugado |
| Línea de productos | Cells-to-CT, SYBR |
| Cantidad | 100 reacciones |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Objetivo | Control XenoRNA™, β-actina |
| N.º de reacciones | 100 reacciones |