Learn More
Invitrogen™ Stabilized Blood-to-CT™ Nucleic Acid Preparation Kit for qPCR, compatible with Tempus™ Blood RNA Tubes
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
Includes
Caja 1
- Solución de digestión, 20 ml
- Potenciador de sedimentos Tempus, 4 ml
- Solución de lavado Tempus #1, 150 ml
- Solución de lavado Tempus #2, 150 ml
- 2X PBS para Tempus, 50 ml.
Caja 2
- Solución de parada, 2 ml
- ADNasa 1, 200 μL
Requires
Centrífuga estándar con capacidad de 5,000 x g con adaptadores de 96 pocillos o de placa de tubo de microcentrífuga y vórtice de 96 pocillos o de microcentrífuga
Para usar con qRT-PCR de 1 y 2 pasos
El kit de preparación de estabilización sanguínea del ácido nucleico CT para qPCR permite un análisis directo a partir de una alícuota de 500μl de sangre humana completa recogida en tubos de sangre Tempus sin la purificación convencional de ARN. Este procedimiento sencillo crea un lisado que puede ir directamente a la transcripción inversa y PCR en tiempo real con la sensibilidad y especificidad equivalente al ARN purificado convencionalmente. Este kit ahorra tiempo, genera muchos menos residuos y ofrece un flujo de trabajo sencillo que puede utilizarse con unas pocas muestras o incorporarse fácilmente a aplicaciones automatizadas de alto rendimiento.
• Detectar ARN total (incluido el miRNA) mediante tubos de ARN sanguíneo Tempus™ sin purificación
• Robusta: robusta de 500 μl procesada a temperatura ambiente con resultados equivalentes a los de ARN purificado
• Las muestras de formato flexible: se pueden preparar en tubos de microcentrífuga o placas de 96 pocillos manuales/automatizadas
Flujo de trabajo sencillo sin sacrificar la sensibilidad y especificidad
El proceso consiste en peletear y lavar una alícuota de 500 μl del tubo de sangre, seguido de un paso único de digestión/ADNasa que preserva la integridad del ARN. La preparación tiene lugar completamente a temperatura ambiente, a diferencia de otros productos que requieren pasos de incubación a una temperatura específica. Se pueden preparar hasta 96 muestras en la mitad del tiempo que tarda la purificación competitiva de columnas de centrifugación en procesar solo 12 muestras, con menos esfuerzo práctico. El lisado resultante puede almacenarse para su uso posterior (1 hora a 4 °C o 5 meses congelado). Este procedimiento sencillo se lleva a cabo en el mismo pocillo de procesamiento de muestras, de principio a fin, lo que significa que no se transfieren las muestras. Los datos de RT-PCR en tiempo real generados a partir del lisado son equivalentes a los resultados obtenidos a partir del ARN purificado convencionalmente de los mismos tubos y se han validado con los siguientes reactivos de qPCR:
• Kit de alta capacidad RNA a ADNc™ y mezcla maestra de expresión génica TaqMan™ de Applied Biosystems™
• Kit de síntesis de ADNc Invitrogen SuperScript™ VILO™ y mezcla maestra de expresión génica TaqMan
• Kit para la transcripción inversa de microARN TaqMan y mezcla maestra universal Taqman II de Applied Biosystems™
• Kit de mezcla maestra de reactivos RT-PCR de un paso TaqMan™ de Applied Biosystems™
Los reactivos de transcripción inversa para la síntesis de ADNc, las mezclas maestras TaqMan y los ensayos de análisis de PCR en tiempo real TaqMan se venden por separado y no están incluidos en el kit.
El número total de reacciones de transcripción inversa y PCR posibles a partir de una muestra inicial depende de los requisitos mínimos de muestra de los kits de RT-PCR deseados (Consulte la documentación del usuario para obtener más información).
Examinar, Descubrir o Validar
Para usuarios con genes específicos de interés, el kit de preparación de ácido nucleico de sangre estabilizada CT™ para qPCR fue diseñado para permitir el cribado rápido a partir de una pequeña cantidad de muestra inicial (aproximadamente el 5 % del volumen total de un tubo de ARN sanguíneo Tempus llenado correctamente por muestra). El resto del tubo de sangre se puede archivar para su uso posterior o purificar según sea necesario.
Quienes realicen experimentos de descubrimiento o validación con análisis RT-PCR en tiempo real ahorrarán esfuerzo, tiempo y costes generales con el kit de preparación de ácidos nucleicos estabilizados Blood-to-CT para qPCR, a la vez que se emplea un proceso escalable que permite a los laboratorios superar las dificultades de la purificación convencional y, finalmente, empezar a procesar las muestras con facilidad.
Análisis miARN
Con el creciente énfasis en el ARN no codificado y su papel regulador en el desarrollo y la enfermedad, es tranquilizador saber que estas pequeñas pero importantes moléculas de ARN pueden detectarse correctamente con el kit de preparación de ácidos nucleicos estabilizados Blood-to-CT para qPCR. Nuestros científicos han probado el lisado con el kit de transcripción inversa de MicroARN TaqMan Applied Biosystems y mezcla maestra universal TaqMan II contra un gran panel de ensayos de microARN TaqMan™ y han generado resultados iguales o mejores que los del producto de purificación de miARN de la competencia.
Tamaño reducido y menos residuos = más ahorros
El kit de preparación de ácidos nucleicos estabilizados Blood-to-CTpara qPCR simplifica el flujo de trabajo y reduce los residuos plásticos totales en un 75 % (por peso) para un número comparable de muestras procesadas a través de columnas y no genera residuos orgánicos. Tamaño reducido que maximiza la capacidad del congelador.
Para usuarios que necesitan purificación completa: Si todavía se requiere la purificación de ARN convencional para el tubo de sangre remanente, utilice el kit de aislamiento de ARN MagMAX para tubos de sangre estabilizados. Este kit maximiza el la producción de ARN total de los tubos de ARN sanguíneo Tempus mediante tecnología de separación basada en gránulos magnéticos.
Especificaciones:
• Compatibilidad: tubos de ARN sanguíneo Tempus
• Tiempo de procesamiento: menos de una hora
• Formato: tubos de microcentrífuga, placas de 96 pocillos
• Número de preparaciones: 200 reacciones
• Menos recursos utilizados, menos peligro y menos residuos
Los tubos de sangre, los reactivos de transcripción inversa para la síntesis de ADNc y las mezclas maestras TaqMan™ para el análisis de PCR en tiempo real se venden por separado.
Análisis de purificación y de ARN y de ADN, qRT-PCR de un paso, PCR y en tiempo real, extracción de ARN, PCR en tiempo real (qPCR), PCR en tiempo real directamente a partir de muestras, aislamiento de ARN total, ARN total de sangre, qRT-PCR de dos pasos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de columna | Columna de centrifugación |
| Contenido y almacenamiento | Componentes del kit: Caja 1: almacenar a 4 °C: • Solución de digestión de 20 ml • Potenciador de sedimentos Tempus™ de 4 ml • Lavado 1 Tempus™ de 150 ml • Lavado 2 Tempus™ de 150 ml • 2X PBS para Tempus™ de 50 ml Caja 2: almacenar a –20 °C • Solución de parada de 2 ml • ADNasa 1 de 200 µl |
| Formato | Kit |
| Tipo de muestra | Sangre |
| Tipo de producto final | Lisado |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real cuantitativa (qPCR) |
| Características ecológicas | Menos recursos utilizados y menos residuos, menos peligros |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento, no compatible con alto rendimiento (manual), protocolos automatizados |
| N.º de reacciones | 200 preparaciones |
| Método de PCR | qRT-PCR de un paso, qRT-PCR de dos pasos |
| Mostrar más |