Learn More
Invitrogen™ Single Cell-to-CT™ qRT-PCR Kit
Descripción
El kit Ambion Single Cell-toCT™ contiene un flujo de trabajo validado completo para el análisis de expresiones génicas para muestras que contienen 1–10 células. Cada kit contiene reactivos para la preparación de muestras, transcripción inversa, preamplificación y qPCR que se han optimizado conjuntamente en un flujo de trabajo sencillo que se puede completar en solo cinco pasos.
El protocolo preoptimizado garantiza el éxito y ahorra tiempo: cada flujo de trabajo comienza con una sencilla preparación de muestras de siete minutos donde las células se lisan de forma eficaz y reproducible con un procesamiento mínimo en una solución compatible con RT-PCR posterior, sin necesidad de purificación. A esto le sigue el uso de Superscript RT™ para la transcripción inversa, la mezcla maestra TaqMan Preamp™ para amplificar el ADNc, y la mezcla maestra TaqMan Gene Expression para qPCR. Estos cuatro pasos se han desarrollado para proporcionar la máxima sensibilidad. Toda la muestra celular se mantiene en el mismo pocillo durante todo el procedimiento, por lo que no hay pérdida de muestra ni dilución del preciado material limitado, lo que podría afectar a la sensibilidad.
Sensibilidad de células individuales: la sensibilidad de los resultados de PCR en tiempo real puede verse afectada por la eficacia de la preparación de muestras, la transcripción inversa o la amplificación. El kit Single Cell-to-CT ha abordado cada una de estas áreas problemáticas potenciales para crear una solución que permita un análisis fiable y robusto de la expresión génica a partir de células únicas con máxima sensibilidad. La detección de equivalentes monocelulares mediante el kit Single Cell-to-CT demuestra la linealidad y sensibilidad adecuadas de los resultados de qPCR en comparación con un control de muestras de 100 células con una excelente reproducibilidad técnica. Tal como se esperaba, las células individuales presentan una mayor variabilidad debido a la heterogeneidad biológica inherente. Además, mediante la inclusión de un paso de preamplificación de ADNc, los objetivos de interés se amplifican con precisión antes de la PCR en tiempo real. Este paso crítico aumenta la señal de manera imparcial, ampliando el potencial de análisis de muestras limitadas. Se muestra la precisión y la mejora de la señal de un panel de 96 genes mediante preamplificación.
Rendimiento y reproducibilidad superiores en comparación con los métodos alternativos: los métodos tradicionales de preparación de muestras que utilizan disolventes orgánicos, filtros de fibra de vidrio o partículas magnéticas no son adecuados para el análisis de una sola célula debido a la pérdida de la muestra a través de la precipitación incompleta del ARN, la unión y la elución. Además, la mayoría de los métodos caseros monocelulares que implican la simple ebullición para lisar células carecen de la capacidad de inactivar las ARNasas endógenas para estabilizar los perfiles de expresión génica y pueden dar lugar a la división química del ARN y el arrastre de inhibidores, incluida la contaminación por ADNg, lo que puede afectar a todas las aplicaciones de qRT-PCR. Por el contrario, el kit Single Cell-to-CT muestra una sensibilidad y reproducibilidad superiores para el análisis de una sola célula en comparación con los métodos tradicionales de purificación o métodos de hervido casero.
- Flujo de trabajo preoptimizado para RT-PCR en tiempo real a partir de células individuales
- Sensibilidad máxima para el análisis de células individuales
- Rendimiento y reproducibilidad superiores en comparación con métodos alternativos
- Kit muy práctico y protocolo fácil de seguir
- Adecuado para usar con qRT-PCR de uno y dos pasos
- Menos peligroso, menos residuos, menos recursos utilizados
Análisis de expresión génica y genotipado, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), perfilado de expresión génica basado en PCR en tiempo real, PCR en tiempo real a partir de muestras directamente
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 400 µl de ADNasa I de una sola célula • 4,0 ml de solución de lisis de una sola célula (almacenar a 4 °C) • 400 µl de solución de parada de una sola célula • 600 µl de SuperScript™ RTde una sola célula • 50 ml de mezcla maestra de expresión génica TaqMan™ (almacenar a 4 °C) • 2,1 ml de mezcla de preamplificador de una sola célula • 1,2 ml mezcla VILO™ RT de una sola célula Almacene los componentes del kit a - 20 °C, excepto la solución de parada de una sola célula y la mezcla maestra de expresión génica TaqMan™, que deben almacenarse a 4 °C. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Método de PCR | 2-step RT-qPCR |
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Para utilizar con (equipo) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400, StepOne™, modo rápido, StepOne™, modo estándar, StepOnePlus™, modo rápido, StepOnePlus™, modo estándar, termociclador Veriti |
| Características ecológicas | Menos recursos utilizados y menos residuos, menos peligroso |
| Línea de productos | Ambion, Cells-to-CT |
| Tiempo de purificación | 7 min |
| Cantidad | 400 reacciones |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Mostrar más |