Learn More
Invitrogen™ Recarga de toallitas descontaminantes ARNasas RNaseZap™:
Código de producto. p-4925089
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 láminas
300 láminas
Tipo de producto:
Dispensador emergente, 100 toallitas
Recarga, 3 x 100 toallitas en rollos
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 300
Código de producto. Cantidad Tipo de producto unitSize
10092824 100 láminas Dispensador emergente, 100 toallitas paquete de 100
10504625 300 láminas Recarga, 3 x 100 toallitas en rollos paquete de 300
2 options
Código de producto. 10092824
Proveedor: Invitrogen™ AM9786
Elimina por completo la contaminación con RNAsa en superficies de vidrio y plástico
Las toallitas Invitrogen™ RNaseZap™ son RNaseZap™ en un cómodo formato de toalla. Permite simplemente limpiar las superficies con ARNasa y enjuagarlas con agua sin ARNasa. Se suministran 100 hojas emergentes en un solo recipiente.
  • Cómodo formato de toallas
  • Elimina por completo la contaminación de ARNasa de superficies de vidrio y plástico. Ideal para la limpieza de superficies de trabajo, pipetas y equipo que deben estar limpios de ARNasa.
Funciona inmediatamente al contacto; sin necesidad de horneado ni esterilización en autoclave. El popular Ambion™ RNaseZap™ se presenta ahora en un cómodo formato de toallitas. Las toallitas RNaseZap™ están diseñadas para eliminar la contaminación de ARNasa de las superficies de trabajo, las pipetas y el equipo que debe estar limpio de ARNasa. RNaseZap™ es una formulación de tres ingredientes que se sabe que son activos contra la ARNasa. Elimina con eficacia incluso los niveles altos de contaminación de ARNasa que productos similares no logran quitar. Con un enjuague minucioso, RNaseZap™ no deja residuos, que son inhibidores de reacciones enzimáticas. Nota: los componentes están envasados por separado. Las toallitas y la solución RNaseZap™ se deben cargar en el dispensador emergente antes del primer uso.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Toallitas
Tipo de producto Dispensador emergente, 100 toallitas
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 100 láminas
Tipo de reactivo Reactivo de control de ARNasas
Línea de productos Ambion, ElectroZap