Learn More
Invitrogen™ ARNasa I Ambion™, clonada, 100 U/μl
Descripción
La ARNasa I degrada todos los enlaces de ARN dinucleótido dejando un 5' hidroxilo y 2', 3' monofosfato cíclico. La ARNasa I degradará cualquier ARN a la mezcla de mononucleótidos, dinucleótidos y trinucleótidos y no degradará el ADN, aunque se unirá al ADN. Tiene una marcada preferencia por el ARN monocatenario sobre el ARN bicatenario, lo que le permite que funcione bien en ensayos de protección de ribonucleasa.
- Se suministra en un tubo de 10.000 U (100 U/μl)
- Sin endonucleasas, sin exonucleasas y sin proteasas
- Se ha sometido a rigurosas pruebas de contaminación por actividad de endonucleasa inespecífica, exonucleasa y proteasa.
- Definición de la unidad: Una unidad es la cantidad de enzima necesaria para producir 1 μg de material soluble en ácido del ARN del hígado de ratón en 30 min a 37 °C.
Análisis y purificación de ADN y ARN, ensayos de protección de nucleasa, blotting y electroforesis en gel de ácido nucleico
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 100 U/μl |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Enzima | ARNasa |
| Cantidad | 25.000 U |
| Tipo de producto | ARNasa I |
| Línea de productos | Ambion |