Learn More
Invitrogen™ RNase-free Tips, 1,000 μL size
Código de producto. 10554265
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 µl
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10554265
Marca: Invitrogen™ AM12660
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Se suministran en diez (10) gradillas que contienen 100 puntas cada una. Las puntas sin ARNasa Invitrogen™ Ambion™, de 1000μl, están sometidas a rigurosas pruebas de contaminación por ARNasa y están certificadas como libres de ARNasa y ADNasa.
Las puntas Invitrogen™ son compatibles con Eppendorf™, Finnpipette, Oxford Benchmate™, Pipetman™, Proline™, Rainin, Socorex y otras marcas de pipetas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 µl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Tipo de producto Puntas sin ARNasa
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Línea de productos Ambion™