Learn More
Invitrogen™ ARNasa A Ambion™, purificada por afinidad, 1 mg/ml
Se ha sometido a rigurosas pruebas de contaminación por actividad de endonucleasa inespecífica, exonucleasa y proteasa.
172.00€ - 500.00€
Especificaciones
Concentración 1 mg/ml
Contenido y almacenamiento -20 °C
Condiciones de envío Hielo seco
Enzima ARNasa
Tipo de producto ARNasa A
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10095064
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
AM2270
200 μg
172.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10544255
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
AM2271
1 mg
500.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
La ARNasa A Ambion es una endonucleasa que disocia específicamente 3' de residuos U y C. La ARNasa A purificada por afinidad está destinada a aplicaciones críticas cuando la ausencia de ADNasa y otras actividades de nucleasas no específicas es esencial.
  • Se suministra en un tubo que contiene 200 μg (1 mg/ml)
  • La preparación contiene ARNasa B, una isoforma de carbohidratos de ARNasa A.
Purificación y análisis de ARN y ADN, extracción de ADN, maxiprep, midiprep, miniprep, ensayos de protección de nucleasas, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condiciones de envío:Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
1 mg/ml
Hielo seco
ARNasa A
-20 °C
ARNasa
Ambion™
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.