Learn More
Invitrogen™ Solución de transición de tejido congelado RNAlater™-ICE
Código de producto. p-4918685
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
10 x 25 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
cada uno
10584445 25 mL cada uno
15227289 10 x 25 mL 250 ml
2 options
Código de producto. 10584445
Marca: Invitrogen™ AM7030
Un reactivo novedoso para la transición de tejido congelado a un estado que se procesa fácilmente para extraer ARN de alta calidad.
  • RNAlater™-ICE es un reactivo novedoso para la transición de tejido congelado a un estado que se procesa fácilmente para extraer ARN de alta calidad.
  • Solo hay que sumergir los tejidos congelados en RNAlater-ICE y permitir que se descongelen durante la noche a -20 °C.
  • Una vez descongelados, los tejidos se pueden procesar como tejidos frescos mediante procedimientos estándar de aislamiento de ARN.
  • Ya no tendrá que moler el tejido congelado para proteger el ARN.
  • A menudo, los tejidos que se deben almacenar antes del aislamiento del ARN se congelan de manera forzada o rápida mediante hielo seco o nitrógeno líquido para preservar la integridad del ARN.
  • El ARN en los tejidos permanece estable mientras esté congelado a -80 °C, pero descongelar el tejido antes o durante su interrupción puede provocar la degradación del ARN.
  • Esto sucede incluso cuando el tejido se deshiela mientras se encuentra en la solución de desnaturalización.
Ventajas adicionales 
  • Procese los tejidos previamente congelados como si fueran muestras recién recogidas
  • La descongelación de los tejidos en RNA later-ICE protege el ARN de la degradación
  • Ya no tendrá que pulverizar más tejido con mortero y maja ni realizar complicados trasvases de polvo a los tubos
  • Reparta fácilmente muestras de tejido congelado para varios experimentos
  • La rápida congelación de los tejidos preserva el ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacene RNAlater™-ICE a temperatura ambiente.
Descripción RNA Storage Reagent
Tipo de muestra Tissue (Frozen)
Cantidad 25 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Frozen Tissue Transition Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, methanol, isopropanol