Learn More
Invitrogen™ ARNasa H Ambion™, de E. coli, 10 U/μl
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
200 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
La ribonucleasa H (ARNasa H) se aísla de una cepa de E. coli que sobreexpresa el gen. La ARNasa H degrada específicamente el ARN en híbridos ARN-ADN para producir productos terminados de 3'-hidroxilo y 5'-fosfato.
- No degradará el ADN ni el ARN no hibridado
- Es parte integral de la mayoría de los protocolos de amplificación de ARN y NASBA y se puede utilizar para degradar ARN específicos cuando se hibrida oligo de ADN complementario, como la extracción de cola poli(A) del ARNm hibridado a oligo(dT)
- Se ha sometido a rigurosas pruebas de contaminación por actividad de endonucleasa inespecífica, exonucleasa, ARNasa y proteasa.
- Se suministra en un tubo que contiene 200 U (10 U/μl
- Definición de la unidad: Es necesaria una unidad de Ribonucleasa H para aumentar la fluorescencia 1,5 UFR por segundo a 37 °C usando 20 pmol de sonda RNaseAlert™ acoplada a 1000 pmol de un oligonucleótido complementario como sustrato
PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), transcripción inversa
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 U/μl |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Enzima | ARNasa |
| Cantidad | 1000 U |
| Tipo de producto | RNasa H |
| Línea de productos | Ambion |